Merck
537152
Sigma-Aldrich
Isobutyl cinnamate
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
tw
287 °C (lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
Klucz InChI
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup