Merck
W219304
Sigma-Aldrich
Isobutyl cinnamate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Methylpropyl cinnamate, 2-methylpropyl 3-phenylpropenoate
Wybierz wielkość
W219304-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
708,00 zł
10 KG
4810,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W219304-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
708,00 zł
10 KG
4810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.26
Numer FEMA:
2193
Numer WE:
Nr Rady Europy:
327
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.734
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsamic; spicy; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
Klucz InChI
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Isobutyl cinnamate can be used as a food flavoring agent[1][2] and fragrance ingredient.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1448-1449 (1997)
The FEMA GRAS assessment of cinnamyl derivatives used as flavor ingredients
Adams TB, et al
Food And Chemical Toxicology, 42(2), 157-185 (2002)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1448-1449 (1997)
Fragrance material review on isobutyl cinnamate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S102-S105 (2007)