Merck
536164
Sigma-Aldrich
Ethylene
99.99%
Synonim(y):
Ethene
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.05
Beilstein:
1730731
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 536164 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
gęstość pary
0.97 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
35.04 atm ( 20 °C)
Próba
99.99%
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
36 %
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Klucz InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Etylen (ET), prosta olefina, jest ważnym odczynnikiem syntetycznym. Jest to również hormon roślinny[1], który reguluje różne procesy fizjologiczne i rozwojowe, takie jak dojrzewanie owoców, odcięcie, starzenie się i reakcje na zranienie roślin.[2] Katalizatory na bazie Pd(II) i Ni(II) katalizują polimeryzację ET w celu uzyskania polimerów o wysokiej masie cząsteczkowej.[3] Zbadano mechanizm reakcji Dielsa-Aldera 1,3-butadienu z ET.[4] Reakcja Dielsa-Aldera między butadienem i ET, poprzez mechanizmy skoordynowane i stopniowe, została zbadana metodami ab initio MO.[5] Odwodnienie etanolu produkowanego z alg do ET w obecności nanoskalowego katalizatora HZSM-5 (protonowany zeolit Socony Mobil-5) wykazuje obiecujące wyniki w zastępowaniu metod paliw kopalnych w przemysłowej produkcji ET.[6] Zbadano przydatność mikrozużytego proszku z liści herbaty (MSTLP) jako adsorbentu etylenu.[7]
Zastosowanie
Etylen zastosowano do otrzymywania polietylenu (PE) poprzez polimeryzację w obecności kompleksów tytanu z F(s) lub CF3(s) zawierających ligandy chelatowe fenoksy-iminowe.[8]
Opakowanie
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Patrz Biuletyn Informacji Technicznej Regulatory gazu AL-151: Wybór, instalacja i obsługa
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
zawór wylotowy
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-148.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ethylene and the regulation of plant development.
Schaller GE.
BMC Biology, 10(1), 9-9 (2012)
Spent tea leaves: A new non-conventional and low-cost biosorbent for ethylene removal.
Tzeng JH, et al.
International Biodeterioration & Biodegradation, 104, 67-73 (2015)
Ethylene formation by catalytic dehydration of ethanol with industrial considerations.
Fan D, et al.
Materials, 6(1), 101-115 (2012)
Hiroaki Wakayama et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(51), 13575-13582 (2007-12-07)
The concerted and the stepwise mechanisms of the Diels-Alder reactions of butadiene with silaethylene and disilene were studied by ab initio MO methods. For the reaction of butadiene and silaethylene, an asymmetric concerted process that is almost stepwise and two
Highly active ethylene polymerization catalysts based on titanium complexes having two phenoxy-imine chelate ligands.
Ishii S-I, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 179(1), 11-16 (2002)
Produkty
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.
Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienem) w celu utworzenia nienasyconych pierścieni sześcioczłonowych. Jest ona również określana jako cykloaddycja.