Merck
536113
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl amine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.3-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
2-Chlorotriphenylmethyl amine resin, Amino-2-chlorotrityl resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
1.3-1.8 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5Cl
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3