Przejdź do
17753
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Synonim(y):
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
1875,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
1875,00 zł
Cena katalogowa2500,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.5 mmol/g loading
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydrazine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3c(cccc3)Cl)c2ccccc2
Other Notes
Acid labile resin for the synthesis of peptide hydrazides and alkylhydrazones
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
532304532282530948
description
100-200 mesh, extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
description
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g
description
200-400 mesh, extent of labeling: 0.3-0.8 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
description
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
form
powder
form
-
form
-
form
-
functional group
hydrazine
functional group
-
functional group
-
functional group
hydrazine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
extent of labeling
~0.5 mmol/g loading
extent of labeling
1.0-1.5 mmol/g
extent of labeling
0.3-0.8 mmol/g Cl loading
extent of labeling
0.4-0.6 mmol/g loading
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
matrix
-
matrix
-
matrix
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)