Merck
535524
Sigma-Aldrich
5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]-7-pyrimidinone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
141-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
InChI
1S/C17H20N4O2/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,22)
Klucz InChI
MXQUEDUMKWBYHI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PDE5A(8654)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Subbotina et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(6), 675-683 (2017-02-18)
To determine the ability of 11 sildenafil analogues to discriminate between cyclic nucleotide phosphodiesterases (cnPDEs) and to characterise their inhibitory potencies (K Sildenafil analogues were identified by virtual ligand screening (VLS) and screened for their ability to inhibit adenosine cyclic