Merck
535400
Sigma-Aldrich
6-Chloroacetyl-2-benzoxazolinone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
270-274 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCC(=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6ClNO3/c10-4-7(12)5-1-2-6-8(3-5)14-9(13)11-6/h1-3H,4H2,(H,11,13)
Klucz InChI
KOOWFDRPKXUCRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)