Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 239,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
86-90 °C
functional group
bromo, ketone
SMILES string
BrCC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H7BrO2/c11-6-8(12)10-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10/h1-5H,6H2
InChI key
NVRNCBWTEDOAQA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Eschenmoser coupling reaction
- Preparation of β-oxo sulfones as substrates for stereoselective Michael addition/cross-benzoin cascade reactions
- Preparation of thienylpyrazole-based thiazoles and pyrazolines as antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, and analgesic agents
- Preparation of isatin-(benzofuryl-thiazolyl)-hydrazones by cyclocondensation with isatin-thiosemicarbazones under microwave irradiation as antimicrobial agents
- Synthesis of 2-naphthyl ethers as a protective agent against DNA damage induced by bleomycin-iron
- Asymmetric synthesis of β-dialkylamino alcohols by Ru-catalyzed transfer hydrogenation of α-dialkylamino ketones
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 96% | description 97% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 97% | assay 96% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| mp 86-90 °C | mp 88-92 °C (lit.) | mp 52-56 °C (lit.) | mp - |
| functional group ketone, bromo | functional group bromo | functional group bromo | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?