Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł 357,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.85
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-049-3
MDL number:
Assay:
95%
357,00 zł
Cena katalogowa476,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
mp
203-205 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
Cl[H].CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H
InChI key
LPRLDRXGWKXRMQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 99% | description 99% | description ≥97.0% (GC) |
| assay 95% | assay 99% | assay 99% | assay ≥97.0% (GC), 97.0-103.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 203-205 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| functional group ether | functional group - | functional group - | functional group amine |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?