Merck
534129
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7BrN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
183-187 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
Klucz InChI
ZBRNKOLWXWMLTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)