Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł 326,40 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6F2N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
326,40 zł
Cena katalogowa384,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
121-125 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1nc(cs1)-c2ccc(F)c(F)c2
InChI
1S/C9H6F2N2S/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)8-4-14-9(12)13-8/h1-4H,(H2,12,13)
InChI key
NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description AldrichCPR | description AldrichCPR |
| assay 97% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 121-125 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form solid | form solid | form solid |
| functional group fluoro | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?