Kluczowe dokumenty
CRM18124
Mesotrion Metabolite AMBA
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2-Amino-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
Wybierz wielkość
345,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
345,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(C)c1cc(c(cc1)C(=O)O)N
InChI
1S/C8H9NO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
KFOGGDGNOLZBNY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
AMBA (kwas 2-amino-4-metylosulfonylobenzoesowy) jest jednym z metabolitów powstałych w wyniku biodegradacji macierzystego mezotrionu. Mezotrion jest selektywnym herbicydem należącym do rodziny triketonów, opracowanym do stosowania w uprawie kukurydzy jako substytut atrazyny. Jest stosowany do przedwschodowego i powschodowego zwalczania pospolitych chwastów szerokolistnych, głównie w kukurydzy. Działa poprzez hamowanie enzymu dioksygenazy p-hydroksyfenylopirogronianowej (HPPD), blokując w ten sposób produkcję pigmentów karotenoidowych w podatnych roślinach.
Mesotrion jest obecnie zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały ustalone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/626 dla mezotrionu dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od 0,01 do 0,05 mg/kg. W porównaniu ze związkiem macierzystym, metabolit AMBA jest bardziej trwały w glebie i wykazuje większą toksyczność dla wybranych mikroorganizmów.
Zastosowanie
- Badanie biodegradacji i toksyczności mieszanin herbicydów mezotrionu, nikosulfuronu i S-metolachloru przez szczep bakteryjny Bacillus sp. Mes11.
- Izolacja i charakterystyka Bacillus sp. z wody w chmurze do szybkiej biotransformacji herbicydu mezotrionu
- Badanie produktów biodegradacji mezotrionu przez szczep bakteryjny Bacillus sp. 3B6 przy użyciu chromatografii cieczowej/elektrorozpryskowej jonizacji kwadrupolowej spektrometrii mas czasu przelotu (LC/ESI-QTOF-MS)
- Jakościowe i ilościowe profilowanie metaboliczne mezotrionu przez szczep bakteryjny Bacillus sp. 3B6 z wykorzystaniem NMR, LC-NMR i LC-MS
- Opracowanie metody oznaczania mezotrionu i jego dwóch metabolitów, MNBA i AMBA w ryżu, roślinach ryżu, łuskach ryżu, wodzie i glebie przy użyciu UPLC i tandemowej spektrometrii mas z potrójnym kwadrupolem
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)