Merck
533122
Sigma-Aldrich
N-Z-L-Serine benzyl ester
97%
Synonim(y):
N-Cbz-L-serine benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +5°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
83-86 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c20-11-16(17(21)23-12-14-7-3-1-4-8-14)19-18(22)24-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,20H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1
Klucz InChI
MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)