Merck
S5633
Sigma-Aldrich
L-Serine benzyl ester hydrochloride
≥99% (TLC)
Synonim(y):
Chlorowodorek estru fenylometylowego L-seryny (1:1)
Wybierz wielkość
5 G
826,00 zł
25 G
2810,00 zł
826,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
826,00 zł
25 G
2810,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
826,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
L-Serine benzyl ester hydrochloride,
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
powder
kolor
white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
MGZWCDQAKCHOBX-FVGYRXGTSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)