Merck
532029
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan benzyl ester
98%
Wybierz wielkość
1 G
478,80 zł
478,80 zł
Cena katalogowa684,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
478,80 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
478,80 zł
Cena katalogowa684,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +9.9°, c = 1 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
77-80 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2/t16-/m0/s1
Klucz InChI
TYQYRKDGHAPZRF-INIZCTEOSA-N
informacje o genach
human ... TACR1(6869)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)