Merck
531057
Sigma-Aldrich
Triphenylsulfonium perfluoro-1-butanesufonate
electronic grade, ≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)3SO3S(C6H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
electronic grade
Poziom jakości
opis
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Próba
≥99%
mp
84-88 °C (lit.)
rozpuszczalność
PGMEA: ~50%
γ-butyrolactone: ~65%
ethyl lactate: ~65%
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.C4HF9O3S/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h1-15H;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
Klucz InChI
VLLPVDKADBYKLM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)