Przejdź do
407216
Triarylsulfonium hexafluorophosphate salts, mixed
50% in propylene carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
841,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Form:
liquid
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
concentration
50% in propylene carbonate
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4.S(c5ccc(cc5)[S+](c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccc(cc8)[S+](c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C36H28S3.C24H19S2.3F6P/c1-5-13-31(14-6-1)38(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)37-30-23-27-36(28-24-30)39(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34;1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;3*1-7(2,3,4,5)6/h1-28H;1-19H;;;/q+2;+1;3*-1
InChI key
BXEZIWXFNSCYKD-UHFFFAOYSA-N
General description
Mixed triarylsulfonium hexafluorophosphate salts are cationic photoinitiators which are used as ultraviolet curing agents that have bifunctional cross-linking monomers.
Application
It can be mixed with propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMA) that may be blended with bisphenol F resin which can be used in the fabrication of UV curable nano-imprinted epoxy resist. It can also be used as a photo-initiator for photo-polymerization of epoxy/acrylate composites which find applications in UV protective coating on electronic devices.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
654027809470667412
description
50% in propylene carbonate
description
50 wt. % in propylene carbonate
description
in propylene carbonate, 2.0 M LiPF6 PC, battery grade
description
-
form
liquid
form
-
form
solution
form
solid
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.410 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
refractive index
n20/D 1.502
refractive index
-
refractive index
-
concentration
50% in propylene carbonate
concentration
50 wt. % in propylene carbonate
concentration
2.0 M (LiPF6 in PC)
concentration
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-32-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)