Merck
530999
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium triflate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, DtBPIT
Wybierz wielkość
1 G
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1130,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3CC6H4]2ICF3SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
542.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
electronic grade
Poziom jakości
opis
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Próba
≥99% trace metals basis
mp
162-166 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethyl lactate: ~25%
γ-butyrolactone: ~50%
PGMEA: ~50%
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.CHF3O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;2-1(3,4)8(5,6)7/h7-14H,1-6H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
VGZKCAUAQHHGDK-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)