Przejdź do zawartości
654027
Triarylsulfonium hexafluoroantimonate salts, mixed
50 wt. % in propylene carbonate
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
50 wt. % in propylene carbonate
refractive index
n20/D 1.502
bp
>220 °C
density
1.410 g/mL at 25 °C
SMILES string
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4.S(c5ccc(cc5)[S+](c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccc(cc8)[S+](c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C36H28S3.C24H19S2.18FH.3Sb/c1-5-13-31(14-6-1)38(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)37-30-23-27-36(28-24-30)39(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34;1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-28H;1-19H;18*1H;;;/q+2;+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+5/p-18
InChI key
YASCSMWRFXPFOO-UHFFFAOYSA-A
General description
Triarylsulfonium hexafluoroantimonate salts, mixed are photoinitiators that are used in the cationic polymerization. These photoinitiators are most effective in the range of 210−350 nm. They are majorly used to initiate epoxy resins.
Application
  • 3D Printing Fabrication of Amorphous Thermoelectric Materials: This study explores the use of triarylsulfonium hexafluoroantimonate salts as cationic photoinitiators in the fabrication of thermoelectric materials with ultralow thermal conductivity, highlighting their role in the processing of thermoelectric polymers (M He et al., 2015).
  • Onium Salts for Cationic Polymerization: Discusses the high yields and functionalities of mixed triarylsulfonium salts in cationic polymerization processes, providing a pathway to synthesize asymmetrical triarylsulfonium salts (DIR Taschner, 2023).
  • Cationic UV-curing of Epoxidized Biobased Resins: This paper investigates the dual UV and visible light curing of biobased resins using triarylsulfonium hexafluoroantimonate salts, emphasizing its applications in sustainable polymer chemistry (C Noè et al., 2020).
  • Photocurable Epoxy Acrylate Coatings: Examines the dual cationic and radical photocrosslinking of epoxy acrylate coatings using triarylsulfonium hexafluoroantimonate salts, focusing on the properties of hybrid polymer networks (P Bednarczyk et al., 2021).
  • Recent Advances in Monocomponent Visible Light Photoinitiating Systems: This study features a system using triarylsulfonium salt as a photoinitiator for advanced polymerization techniques, demonstrating the versatility of these salts in polymer chemistry (F Dumur, 2023).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>284.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 140 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-32-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)