Merck
529621
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) dichloride
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
NiCl2(PPh3)2, Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II), Nickel(II)bis(triphenylphosphine) dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]2NiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
core: nickel
mp
250 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
ZBRJXVVKPBZPAN-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Ni(PPh3)2Cl2 may be used to undertake nickel assisted phosphination of biaryl O,N triflates with chlorodiphenylphosphine.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chelating Retardation Effect in Nickel Assisted Phosphination: Syntheses of Atropisomeric P,N Ligands
Kwong FY, et al.
Tetrahedron, 56(45), 8893-8899 (2000)
Produkty
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.