Merck
529532
Sigma-Aldrich
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
≥99.99%
About This Item
Wzór liniowy:
(H2NCH2CH2NH2)3Co(NO3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: cobalt
mp
>250 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co+3].NCCN.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3C2H8N2.Co.3NO3/c3*3-1-2-4;;3*2-1(3)4/h3*1-4H2;;;;/q;;;+3;3*-1
Klucz InChI
MTCFUGCMXQVODX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)