Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 433,00 zł |
Informacje o tej pozycji
433,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
powder
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
N.N.N.N.N.Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Co.5H3N/h3*1H;;5*1H3/q;;;+3;;;;;/p-3
InChI key
NSYALVBBDKTCLE-UHFFFAOYSA-K
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis | description purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (KT) | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.995% trace metals basis |
| form powder | form - | form powder | form beads |
| assay 98% | assay 99.9% trace metals basis | assay ≥98.0% (KT) | assay 99.995% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) battery precursors | application(s) battery precursors | application(s) - | application(s) battery precursors |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?