Merck
529192
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
tw
165 °C (lit.)
gęstość
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(F)c(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
Klucz InChI
RQUNVQGCKIBORD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Enthalpy of vaporization of 2,3,5-trifluorobenzaldehyde at boiling point (438.15K) is 37.975kjoule/mol.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 535-535 (2014)