Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
127519
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
97-100 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
Oc1cccc2ccc(C=O)nc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-6-8-5-4-7-2-1-3-9(13)10(7)11-8/h1-6,13H
InChI key
SLBPIHCMXPQAIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxaldehyde can be prepared from 2-methylquinolin-8-ol via oxidation using selenium dioxide.
Application
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxaldehyde (8-hydroxyquinoline-2-carbaldehyde) may be used in the preparation of:
- 8-hydroxy-2-quinoline-1-aminopyrene by Schiff-base reaction with 1-aminopyrene
- (E)-2-((2-(pyridin-2-yl)hydrazono)methyl)quinolin-8-ol by coupling with 2-hydrazinopyridine
- 8-hydroxyquinoline-2-carbaldehyde oxime
- 2-[(8-Hydroxyquinoline)-2-methylaminoethyl]-β-
D -glucopyranoside
Other Notes
Building block for the synthesis of complexing agents
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description 98% | description 98% | description 97% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 97-100 °C | mp 71-73 °C (lit.) | mp - | mp 202-207 °C (lit.) |
| form solid | form - | form liquid | form - |
| functional group aldehyde | functional group - | functional group fluoro, hydroxyl | functional group aldehyde, bromo |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?