Merck
527653
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
96%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(NO2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
68-71 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO3/c8-7-2-1-6(9(11)12)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
IFIOUOYJVOSTFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol can be prepared from 2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde.
Zastosowanie
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol may be used to synthesize 2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide and 5-amino-2-fluorobenzyl alcohol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana Carolina Corrêa de Sousa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 64(6), 594-601 (2016-06-03)
Malaria is one of the most important tropical diseases; the use of amodiaquine as a current chemotherapy in the treatment of malaria has shown some problems such as hepatotoxicity and agranulocytosis. In this work we present the rational design, synthesis
4H-1-Benzopyrans by a tandem SN2-SNAr reaction.
Bunce RA, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 45(2), 547- 550 (2008)