Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
230-479-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-3-14-9(12)6-5-8(11)7-10(13)15-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
ONRIYMIXCUUSNS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?