Merck
527602
Sigma-Aldrich
(E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Synonim(y):
1-[cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)]hexene, 2,2′-[(1Z)-1-Butyl-1,2-ethenediyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34B2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
292 °C (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(/CCCC)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C18H34B2O4/c1-10-11-12-14(20-23-17(6,7)18(8,9)24-20)13-19-21-15(2,3)16(4,5)22-19/h13H,10-12H2,1-9H3/b14-13-
Klucz InChI
SACOFNGKSPZAFQ-YPKPFQOOSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)