Merck
556580
Sigma-Aldrich
Cyclohexylboronic acid
≥95%
Wybierz wielkość
5 G
235,00 zł
10 G
364,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
235,00 zł
10 G
364,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
ciąg SMILES
OB(O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H13BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6,8-9H,1-5H2
Klucz InChI
XDRVAZAFNWDVOE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • HF-free synthesis of tetrabutylammonium trifluoroborates
  • Cross-coupling with aromatic amines
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Arylation and alkylation of diphenylisoxazole
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mirei Shou et al.
Chirality, 27(7), 417-421 (2015-05-23)
Three aldohexoses, glucose, galactose, and mannose, and three aldopentoses, arabinose, xylose, and ribose, were derivatized with L-tryptophanamide (L-TrpNH2 ) under alkaline conditions. Using a basic mobile phase (pH 9.2), the three aldohexoses or the three aldopentoses were simultaneously enantioseparated, respectively, but