Merck
527017
Sigma-Aldrich
(4-Methylthiophenyl)methyl phenyl sulfonium triflate
Synonim(y):
(4-Methylthiophenyl)methyl phenyl sulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15F3O3S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
mp
76-79 °C (lit.)
λmaks.
290 nm
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CSc1ccc(cc1)[S+](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15S2.CHF3O3S/c1-15-12-8-10-14(11-9-12)16(2)13-6-4-3-5-7-13;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-11H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
OEMQHKIRYKSFQC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)