Merck
526142
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 0
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2N(CH2CH2COONa)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
sodium carboxylate surface groups
Poziom jakości
Postać
powder
masa cząsteczkowa
generation 0
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
liczba grup powierzchniowych
4
mp
>350 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O8.4Na/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
Klucz InChI
CJVPOGPEEJPBFT-UHFFFAOYSA-J
Postać fizyczna
Contains 4 surface carboxylate groups
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3