description
sodium carboxylate surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 0.5
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
20 wt. % in methanol
no. Surface Groups
8
refractive index
n
bp
65 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C46H80N10O20.8Na/c57-35(47-13-29-51(21-5-39(61)62)22-6-40(63)64)1-17-55(18-2-36(58)48-14-30-52(23-7-41(65)66)24-8-42(67)68)33-34-56(19-3-37(59)49-15-31-53(25-9-43(69)70)26-10-44(71)72)20-4-38(60)50-16-32-54(27-11-45(73)74)28-12-46(75)76;;;;;;;;/h1-34H2,(H,47,57)(H,48,58)(H,49,59)(H,50,60)(H,61,62)(H,63,64)(H,65,66)(H,67,68)(H,69,70)(H,71,72)(H,73,74)(H,75,76);;;;;;;;/q;8*+1/p-8
InChI key
HLBBXYHSZWSLRS-UHFFFAOYSA-F
Physical form
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?