Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2070,00 zł
description
amino surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 2
feature
core type cystamine core
concentration
20 wt. % in methanol
no. Surface Groups
16
bp
64.7 °C
density
0.860 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
Packaging
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 20 wt. % in methanol | description 5 wt. % in methanol | description 10 wt. % in methanol | description 20 wt. % in methanol |
| concentration 20 wt. % in methanol | concentration 5 wt. % in methanol | concentration 10 wt. % in methanol | concentration 20 wt. % in methanol |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.860 g/mL at 25 °C | density - | density 0.860 g/mL at 25 °C | density 0.86 g/mL at 25 °C |
| mol wt generation 2 | mol wt generation 10.0 | mol wt generation 5 | mol wt generation 0.5 |
| form liquid | form liquid | form solution | form liquid |
| bp 64.7 °C | bp - | bp 64.7 °C | bp 65 °C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?