Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3930,00 zł
description
amino surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 7.0
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
5 wt. % in methanol
no. Surface Groups
512
refractive index
n20/D 1.341
density
0.8 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
Application
- Development of Crystalline Cu(2)S Nanowires via a Direct Synthesis Process and Its Potential Applications.: This research explores the synthesis of crystalline Cu(2)S nanowires, highlighting their potential applications in nanotechnology, possibly including energy storage, solar cells, and photocatalytic systems. The study focuses on direct synthesis methods that could pave the way for new uses in high-efficiency energy solutions and other advanced material applications (Chen et al., 2020).
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5 wt. % in methanol | description 20 wt. % in methanol | description 20 wt. % in methanol | description 10 wt. % in methanol |
| refractive index n20/D 1.341 | refractive index n20/D 1.362 | refractive index n20/D 1.362 | refractive index n20/D 1.346 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.8 g/mL at 25 °C | density 0.82 g/mL at 25 °C | density 0.86 g/mL at 25 °C | density 0.81 g/mL at 25 °C |
| concentration 5 wt. % in methanol | concentration 20 wt. % in methanol | concentration 20 wt. % in methanol | concentration 10 wt. % in methanol |
| description amino surface groups | description amino surface groups | description amino surface groups | description sodium carboxylate surface groups |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?