Merck
524107
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 524107, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥95%
mp
228-235 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,11-12H
Klucz InChI
IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Synthesis of phenylboronic catechol esters
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions with aryl chlorides and unstable polyfluorophenyl
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
  • Transmetalation
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)