Merck
522546
Sigma-Aldrich
1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone
97%
Synonim(y):
ARDP0006
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H6N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
225 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(c2C(=O)c3c(ccc(O)c3C(=O)c12)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N2O8/c17-7-3-1-5(15(21)22)9-11(7)14(20)12-8(18)4-2-6(16(23)24)10(12)13(9)19/h1-4,17-18H
Klucz InChI
GJCHQJDEYFYWER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Measurement and Correlation of Derivatized Anthraquinone Solubility in Supercritical Carbon Dioxide.
Alwi RS and Tamura K.
Journal of Chemical and Engineering Data, 60(10), 3046-3052 (2015)
Catalysed hydrogenation of hydroxynitroanthraquinones in strong acid.
Morley JO and Hutcheson R.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 30(1), 409-414 (1980)
David A Constant et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(40), 10136-10141 (2018-09-20)
Many positive-strand RNA viruses translate their genomes as single polyproteins that are processed by host and viral proteinases to generate all viral protein products. Among these is dengue virus, which encodes the serine proteinase NS2B/3 responsible for seven different cleavages