Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.37
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97% (HPLC)
form
solid
mp
105-110 °C
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C2N(C)c3ccccc3N2C
InChI
1S/C17H21N3/c1-18(2)14-11-9-13(10-12-14)17-19(3)15-7-5-6-8-16(15)20(17)4/h5-12,17H,1-4H3
InChI key
AKIIMLCQTGCWQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-benzimidazol-2-yl)-N,N-dimethylbenzenamine is a semiconducting organic molecule with a π-conjugated polycyclic system. It is a strong electron donor molecule that can be used for n-type doping. It shows conductivity of ~2 × 10−3 S/cm as a dopant. It also acts as a reagent for the reductive transformation of organic compounds.
Application
Air stable n-type dopant for n-channel Organic Thin Film Transistors (OTFTs) and solar cells (OPVs).
It is mainly used as a semiconductor based polymer for the fabrication of electronic devices, which include organic thin film transistors (OTFTs), polymeric solar cells (PSCs) and organic light emitting diodes (OLEDs).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% (HPLC) | description - | description 97% |
| assay 97% (HPLC) | assay - | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 105-110 °C | mp - | mp 189-192 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?