Merck
521639
Sigma-Aldrich
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-one
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
86-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2CSc3ccccc13
InChI
1S/C14H10OS/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
Klucz InChI
JGJDEWXZEIHBNW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6,11-dihydrodibenzo[b,e]tiepina-11-on jest organicznym budulcem. Jego gęstość wynosi 1,2151 g/ml w temperaturze 25°C.[1]
Zastosowanie
6,11-dihydrodibenzo[b,e]tiepin-11-on może być stosowany jako odczynnik wyjściowy w syntezie 5,5-ditlenku 6,11-dihydrodibenzo[b,e]tiepin-11-onu.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, characterization and antimicrobial activity evaluation of some new derivatives of 6, 11-dihydrodibenzo [b,e] thiepin 5, 5-dioxide.
Stecoza CE, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 60(2), 137-141 (2009)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 325-325 (2014)
Zdena Křesinová et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 15-22 (2016-03-01)
A rapid and reliable analytical method was developed for the quantitative determination of psychopharmaceuticals, their precursors and by-products in real contaminated samples from a pharmaceutical company in Olomouc (Czech Republic), based on SPE disk extraction and detection by ultra performance