Merck
521620
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dinitrothiophene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
174-176 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1sc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H3N3O4S/c5-4-2(6(8)9)1-3(12-4)7(10)11/h1H,5H2
Klucz InChI
DZRZHFOFVWAKGT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The synthesis of highly active thiophene ring-containing chromophore components for photonic polymers based on a newly designed route.
Yuquan S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 3691-3695 (1999)
Synthesis and characterization of hetarylazo disperse dyes derived from substituted N-?-acetoxyethylanilines-Application on cellulose acetate.
Georgiadou KL, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 92(6), 3479-3483 (2004)