Merck
521612
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnc2cc(Cl)ccc2c1O
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-8(3-5)12-4-7(9(6)13)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
SACLIBNEKWTDEG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
4, 7-Dichloroquinoline.
Price CC and Roberts RM.
Organic Syntheses, 38-38 (1955)