Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
226,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
63-65 °C (lit.)
density
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(C)CC
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6(3)5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI key
GNVRJGIVDSQCOP-UHFFFAOYSA-N
Application
- N,N-Diethylmethylamine as lineshape standard for NMR above 130 K.: This study explores the use of N,N-Diethylmethylamine as a lineshape standard for nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy at temperatures above 130 K, providing insights into its applications in high-precision NMR analysis (Fritzsching et al., 2018).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description ≥99% | description 98% |
| assay 97% | assay 99% | assay ≥99% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| bp 63-65 °C (lit.) | bp 36-38 °C (lit.) | bp 36-38 °C (lit.) | bp 71-73 °C (lit.) |
| density 0.72 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.675 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.675 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.72 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.389 (lit.) | refractive index n20/D 1.372 (lit.) | refractive index n20/D 1.372 (lit.) | refractive index n20/D 1.392 (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-11.2 °F - closed cup
flash_point_c
-24 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?