Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5Cl2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-714-7
Beilstein/REAXYS Number:
125359
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI key
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 97% | description ≥99% |
| assay 97% | assay - | assay 97% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form crystalline | form solid | form solid |
| mp 81-83 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) | mp 243-247 °C | mp 81-83 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,7-Dichloroquinoline
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?