Próba
99%
Postać
crystals
tw
266-267 °C (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
gęstość
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Klucz InChI
OFUFXTHGZWIDDB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup