Merck
521523
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylboronic acid
Synonim(y):
2-Ethylbenzeneboronic acid, o-Ethylphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
102.5-107.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
Klucz InChI
QSSPYZOSTJDTTL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling
  • Enantioselective Hayashi-Miyaura reaction
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)