Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł 1479,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.96
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+5
1479,00 zł
Cena katalogowa1740,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
mp
217-220 °C (lit.)
application(s)
electronics
pharmaceutical
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(B(O)O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
HXITXNWTGFUOAU-RALIUCGRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D, 98% (CP) | description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| assay 98% (CP) | assay - | assay 99% (CP) | assay - |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+5 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 217-220 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp -6 °C (lit.) | mp 77-79 °C (lit.) |
| application(s) electronics | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?