Merck
520071
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-(tert-butyldimethylsilyl)serinol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp
32-37 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H31NO4Si/c1-13(2,3)19-12(17)15-11(9-16)10-18-20(7,8)14(4,5)6/h11,16H,9-10H2,1-8H3,(H,15,17)/t11-/m1/s1
Klucz InChI
OKOFEVZCVGPZCQ-LLVKDONJSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)