519707
8-(Tosylamino)quinoline
97%
Synonim(y):
N-(8-Quinolyl)-p-toluenesulfonamide
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
154-158 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cccc3cccnc23
InChI
1S/C16H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)21(19,20)18-15-6-2-4-13-5-3-11-17-16(13)15/h2-11,18H,1H3
Klucz InChI
ZSMKPYXVUIWTCT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3