Przejdź do
359742
Trimethylsilyl chlorosulfonate
99%
Synonim(y):
Chlorosulfonic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsiloxysulfonyl chloride, Trimethylsilyl chlorosulfate, Trimethylsilyl chlorosulfonate, [Chlorosulfonyloxy(dimethyl)silyl]methane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClSO3Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.71
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-425-8
Beilstein/REAXYS Number:
1763675
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
168-169 °C (lit.), 62-64 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H9ClO3SSi/c1-9(2,3)7-8(4,5)6/h1-3H3
InChI key
QWQONZVLXJGXHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimethylsilyl chlorosulfonate is commonly employed as sulfonating agent.
Application
Trimethylsilyl chlorosulfonate may be used:
  • in the sulfonation of small organic molecules
  • in the synthesis of sulfonated polysulfone
  • as sulfonating agent in the preparation of nano-structured organic-inorganic membranes for proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) based on methacrylate and epoxy polymeric structures
  • in the preparation of sulfonated polysulfone (sPS)/titanium dioxide (TiO2) composite membranes for use in PEMFCs
  • in the preparation of iodosobenzene sulfate, required for the synthesis of cyclic sulfates
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)