Merck
T33006
Sigma-Aldrich
(Phenylthio)acetic acid
96%
Synonim(y):
(Phenylmercapto)acetic acid, S-Phenylthioglycolic acid, Thiophenoxyacetic acid
Wybierz wielkość
25 G
218,40 zł
218,40 zł
Cena katalogowa312,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
218,40 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
218,40 zł
Cena katalogowa312,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
mp
60-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
MOTOSAGBNXXRRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R E Saari et al.
Biochemistry, 37(9), 3035-3042 (1998-04-16)
The first step in catabolism of the broadleaf herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is catalyzed by 2,4-D/alpha-ketoglutarate (alpha-KG)-dioxygenase (TfdA) in Ralstonia eutropha (formerly Alcaligenes eutrophus) JMP134. This oxygen- and ferrous-ion-dependent enzyme couples the oxidative decarboxylation of alpha-KG (yielding CO2 and succinate)
Rui Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(14), 3855-3859 (2007-05-26)
A novel series of potent and selective PPARdelta agonists, para-alkylthiophenoxyacetic acids, was identified. The synthesis and structure-activity relationships are described.
Sub-banding and fine structure of serum lactate dehydrogenase isoenzymes induced by sulfur compounds.
L L Gershbein
Biochemical and biophysical research communications, 101(4), 1116-1122 (1981-08-31)
John F Bower et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(10), 1868-1877 (2006-05-12)
A structurally representative series of 1,2- and 1,3-cyclic sulfamidates react with enolates derived from methyl alpha-phenylthioacetate 9b to give 5- and 6-substituted alpha-phenylthio lactams 20-24. These products provide, via the corresponding sulfoxides, an entry to alpha,beta-unsaturated lactams e.g. 12, 27
L Rodrigo et al.
Chemico-biological interactions, 119-120, 263-275 (1999-07-27)
The existence of two or more enzyme forms with paraoxonase activity has been reported in sheep, rabbit, human and rat serum and recently in mouse and rat liver. In this study we describe the presence of two peaks with paraoxonase