Kluczowe dokumenty
519618
2,2-Diethoxypropane
97%
Synonim(y):
Acetone diethyl acetal
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.389 (lit.)
tw
116-117 °C (lit.)
gęstość
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketal
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(C)(C)OCC
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?