Kluczowe dokumenty
576557
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
≥95%
Synonim(y):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Wybierz wielkość
283,50 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
283,50 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
63-68 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2N
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8H,14H2,1-4H3
Klucz InChI
ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Indolo[3,4-cd][1]benzazepines via Pictet-Spengler-type cyclizations
- Antimicrobial amphiphilic aryl peptideomimetics
- Pyridoquinazolines and benzo[h][1,6]naphthyridines via intramolecular electrophilic substitution reactions
- Thienopyridine derivatives
- Dihydroquinolones
- Methacrylamidophenylboronic acids
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?